Key Documents
SAB1400742
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ORF1-FL49 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ORF1-FL49
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
ORF1-FL49 (AAH13643, 1 a.a. ~ 97 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNQENPPPYPGPGPTAPYPPYPPQPMGPGPMGGPYPPPQGYPYQGYPQYGWQGGPQEPPKTTVYVVEDQRRDELGPSTCLTACWTALCCCCLWDMLT