A2351
Anti-ADAM-8, Propeptide Domain antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-8, Anti-CD156, Anti-MS2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, human, pig
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM8(101)
pig ... ADAM8(100156146)
rat ... Tubgcp2(309098)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-ADAM-8, propeptide domain antibody localizes human, porcine, and rat ADAM8 and does not react with other ADAMs. In immunoblotting assays against the reduced protein, the antibody recognizes 52kDa and 70kDa bands in conditioned media or cell lysates. In culture media, the 52kDa form is predominant.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)