Documenti fondamentali
AP1529325
Millipore
PREFLTR AP15 293MM 25/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiali
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. filtro
293 mm
Dimensione pori
1.0 μm pore size
90 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13