Key Documents
GSWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Parametri
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
293 mm
Spessore
180 μm
Estraibili (gravimetria)
2%
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
75 % porosity
Punto di bolla
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3