SAB1400418
Anti-HIBADH antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC40361
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIBADH(11112)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAASLRLLGAASGLRYWSRRLRPAAGSFAAVCSRSVASKTPVGFIGLGNMGNPMAKNLMKHGYPLIIYDVFPDACKEFQDAGEQVVSSPADVAEKADRIITMLPTSINAIEAYSGANGILKKVKKGSLLIDSSTIDPAVSKELAKEVEKMGAVFMDAPVSGGVGAARSGNLTFMVGGVEDEFAAAQELLGCMGSNVVYCGAVGTGQAAKICNNMLLAISMIGTAEAMNLGIRLGLDPKLLAKILNMSSGRCWSSDTYNPVPGVMDGVPSANNYQGGFGTTLMAKDLGLAQDSATSTKSPILLGSLAHQIYRMMCAKGYSKKDFSSVFQFLREEETF
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1400418-50UG | 4061831491449 |