SAB1400158
Monoclonal Anti-SMAD2 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-JV18, Anti-JV181, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-MGC22139, Anti-MGC34440, Anti-hMAD2, Anti-hSMAD2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD2(4087)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PRHTEILTELPPLDDYTHSIPENTNFPAGIEPQSNYIPETPPPGYISEDGETSDQQLNQSMDTGSPAELSPTTLSPVNHSLDLQPVTYSEPAFWCSIAYY
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1400158-100UG | 4061829640637 |