S9311
SIB 1893
>99%, solid
Sinonimo/i:
[E]-2-Methyl-6-[2-phenylethenyl]pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99%
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 18 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(\C=C\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3/b11-10+
SISOFUCTXZKSOQ-ZHACJKMWSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRM1(2911) , GRM5(2915)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)