M5435
6-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
MPEP hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white to light tan
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Cc1cccc(n1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11N.ClH/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13;/h2-9H,1H3;1H
PKDHDJBNEKXCBI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904) , GRM5(2915)
rat ... Grm5(24418)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3