S7071
SD-208
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)pteridin-4-yl]pyridin-4-yl-amine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white to tan
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)cc1-c2nc(Nc3ccncc3)c4nccnc4n2
InChI
1S/C17H10ClFN6/c18-10-1-2-13(19)12(9-10)15-24-16-14(21-7-8-22-16)17(25-15)23-11-3-5-20-6-4-11/h1-9H,(H,20,22,23,24,25)
BERLXWPRSBJFHO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3