S6626
Strophanthidin
Sinonimo/i:
3β,5,14-Trihydroxy-19-oxo-5β,20(22)-cardenolide, Apocymarin, Convallatoxigenin, Corchorin, Corchoside A aglycone, Corchsularin, Cymarigenen, Erysimupicrone, K-Strophanthidin
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@@](CC[C@@H]2C(CO3)=CC3=O)(O)[C@]4([H])CC[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]5(C([H])=O)[C@@]4([H])CC1
InChI
1S/C23H32O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,13,15-18,25,27-28H,2-9,11-12H2,1H3
ODJLBQGVINUMMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?