S6272
Substance P Fragment 1-7
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Substance P Fragment 1-7, ≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
Peptide content, ≥65%
Colore
white
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C41H65N13O10/c42-19-5-4-12-28(51-37(60)30-13-7-21-53(30)38(61)25(43)11-6-20-48-41(46)47)39(62)54-22-8-14-31(54)36(59)50-27(16-18-33(45)56)34(57)49-26(15-17-32(44)55)35(58)52-29(40(63)64)23-24-9-2-1-3-10-24/h1-3,9-10,25-31H,4-8,11-23,42-43H2,(H2,44,55)(H2,45,56)(H,49,57)(H,50,59)(H,51,60)(H,52,58)(H,63,64)(H4,46,47,48)
KPHDBQWTCKBKIL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TAC1(6863)
Categorie correlate
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?