Documenti fondamentali
S6268
Sigma-Aldrich
Pipette Pasteur Sigma
non-plugged, L 9 in.
Sinonimo/i:
Pasteur Pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
Materiali
glass
Sterilità
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
9 in.
Applicazioni
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4