S4320
SYBR® Green Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Sinonimo/i:
SYBR Green PCR Mix
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart
Metodo di rivelazione
SYBR® Green
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
12 mL is sufficient for 1000 amplifications as described in kit protocols (20 μl total reaction volume)
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
The SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed for rapid extraction, amplification and detection of genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.