Documenti fondamentali
R4775
Sigma-Aldrich
ReadyMix per PCR REDExtract-N-Amp
Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye
Sinonimo/i:
Direct plant PCR master mix, Direct tissue PCR master mix, PCR master mix with loading dye
About This Item
Codice UNSPSC:
41106303
NACRES:
NA.55
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart
Colore
red
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La REDExtract-N-Amp PCR reaction mix è una nemaster mix per PCR contenente tampone, sali, dNTP oltre alla DNA polimerasi REDTaq.
Questa miscela pronta per PCR è pensata per l′uso con i 2 kit:Sigma Extract-N-Amp Plant PCR kit e Extract-N-Amp Tissue PCR kit. Tutti i kit Extract-N-Amp comprendono la PCR ReadyMix in quantità sufficienti per effettuare una singola reazione di PCR per ogni estrazione. Se sono richieste ulteriori reazioni di PCR, può essere necessaria della ReadyMix aggiuntiva. La REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix contiene un colorante di tracciamento inerte che permette di caricare direttamente le reazioni di PCR su gel di agarosio.
Applicazioni
La master mix REDExtract-N-Amp PCR Master Mix è stata utilizzata:
  • per la genotipizzazione di campioni fissati di embrioni di zebrafish
  • nella amplificazione mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) del DNA isolato da una famiglia dei licheni utilizzando il kit REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit.
  • nell'amplificazione del DNA isolato da singole colonie di lievito e da spore fungine mediante il kit REDExtract-N-Amp seed PCR kit
La miscela REDExtract-N-Amp PCR Master Mix è inoltre adatta per la PCR su colonie isolate.
Caratteristiche e vantaggi
  • Pronto per il gelNessuna necessità di aggiungere un tampone di caricamento o un colorante tracciante. Il prodotto della PCR viene caricato direttamente sul gel di agarosio dopo l′amplificazione. Il tracciante rosso migra approssimativamente alla velocità di un frammento da 125 bp (leggermente più veloce del blu di bromofenolo).
  • Vantaggi: la funzione hot-start dei prodotti JumpStart consente di preparare la reazione a temperatura ambiente, il che può essere vantaggioso quando si lavora con più campioni. Il formato ReadyMix riduce i tempi di preparazione.
  • Riproducibilità: riduce il rischio di contaminazione dovuto all′uso ripetuto della pipetta e fornisce prestazioni riproducibili.
  • Specificità e resa elevate- La Taq DNA polimerasi JumpStart, un enzima hot start inattivato mediante anticorpi, riduce al minimo l′amplificazione non specifica mentre aumenta la resa e la specificità.
Note legali
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più dei seguenti brevetti USA e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 e richieste di brevetto al di fuori degli Stati Uniti corrispondenti al brevetto USA scaduto N° 5,079,352. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è conferito espressamente, implicitamente o per preclusione alcun diritto ai sensi di qualsiasi altra rivendicazione di brevetto, alcun diritto a eseguire metodi brevettati e alcun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa, ma non solo, la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti a fronte di un pagamento o di altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche. Per ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze, contattare il Responsabile delle Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Prescott T Leach et al.
eNeuro, 3(1) (2016-03-30)
Fragile X syndrome is a neurodevelopmental disorder characterized by mild-to-severe cognitive deficits. The complete absence of Fmr1 and its protein product in the mouse model of fragile X (Fmr1 KO) provides construct validity. A major conundrum in the field is
Phylogenetic placement, species delimitation, and cyanobiont identity of endangered aquatic Peltigera species (lichen-forming Ascomycota, Lecanoromycetes).
Miadlikowska J
American Journal of Botany, 101(7), 1141-1156 (2014)
Amelia R Hofstetter et al.
PloS one, 11(2), e0149864-e0149864 (2016-02-26)
The role of the reactive oxygen species-producing NADPH oxidase family of enzymes in the pathology of influenza A virus infection remains enigmatic. Previous reports implicated NADPH oxidase 2 in influenza A virus-induced inflammation. In contrast, NADPH oxidase 1 (Nox1) was
Gil Benedek et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(10), e0009821-e0009821 (2021-10-19)
Nodding syndrome (NS) is a catastrophic and enigmatic childhood epilepsy, accompanied by multiple neurological impairments and neuroinflammation. Of all the infectious, environmental and psychological factors associated with NS, the major culprit is Onchocerca Volvulus (Ov)-a parasitic worm transmitted to human
Rasmus H Jensen et al.
Journal of clinical microbiology, 49(2), 549-556 (2010-12-15)
Candida palmioleophila has previously been misidentified as C. famata or C. guilliermondii. We have investigated traditional and modern identification methods for the identification of this and related species. Forty-one clinical isolates previously identified as C. famata or C. guilliermondii and
Articoli
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit has been created to release PCR-ready DNA from mouse tails in a 15 minute single tube procedure. The included 2x PCR mix is optimized to work with the crude extracts and the solutions in the kit
Standard methods for extracting DNA from tissues can be extremely laborious and time consuming. Certain applications, such as genotyping of transgenic mice using a section of tail, employ a lengthy DNA extraction process.
Protocolli
The REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes an inert loading dye in the ReadyMix for easy gel loading after amplification. This protocol provides a rapid protocol to extract plant genomic DNA for amplification using the optimized ReadyMix.
The exrract-N-Amp kit protocol provides a rapid DNA extraction method that leads to a PCR-ready sample in 15 minutes. Optimized PCR ReadyMix yields successful and clean amplification. RED loading dye allows for sample tracking.