S1198
Sumatriptan succinate
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₁ receptor agonist
Sinonimo/i:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide succinate, GR-43175
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sumatriptan succinate, ≥98% (HPLC), solid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3