S1172
Anti-Syntaxin 1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-GEFSP9, Anti-STX1B1, Anti-STX1B2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using rat brain membranes
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Stx1a(20907) , Stx1b(56216)
rat ... Stx1a(116470) , Stx1b(24923)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?