RAB0018
Apelin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinonimo/i:
Apelin
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.84 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... APLN(8862)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apelin EIA kit has been used to determine the concentration of apelin in pre-adipocyte growth medium.
Azioni biochim/fisiol
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)