Documenti fondamentali
307122
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt
Sinonimo/i:
Lucifer Yellow anhydride dipotassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H5K2NO9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥20000 at 264-268 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥30000 at 226-232 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥8000 at 348-352 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].Nc1c(cc2C(=O)OC(=O)c3cc(cc1c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H7NO9S2.2K/c13-10-5-1-4(23(16,17)18)2-6-9(5)7(12(15)22-11(6)14)3-8(10)24(19,20)21;;/h1-3H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
MIOVHACHHDENNE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt has been used to synthesize the fluorescent peptide analog, Lucifer yellow anhydride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)