Documenti fondamentali
RA481750-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Caratteristiche
to hold 0.2 to 500 mL tubes and bottles
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638607
Parametri
4,000 max. RCF (3,220 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5810/5810R
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)