Documenti fondamentali
R9875
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ru-5-P
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11O8P · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.11 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
chicken liver (enzyme)
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Impurezze
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Azioni biochim/fisiol
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A simple method for the preparation of D-ribulose 5-phosphate.
S PONTREMOLI et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 643-645 (1962-03-01)
Articoli
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.