83899
D-Ribulose 5-phosphate disodium salt
≥96% (TLC)
Sinonimo/i:
ᴅ-Ribulose 5-phosphate Disodium
Saggio
≥96% (TLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1% methanol
≤2% ethanol
<10% water
Colore
white to light beige
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.