R8810N-10
Rat Midbrain Neurons: RMbN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat midbrain
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Rat Midbrain Neurons (RMbN) are derived from midbrains of normal embryonic rat (gestation day 15). >1,000,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)