R3655
Rubitecan
powder, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-nitrocamptothecin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rubitecan,
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
182-186 °C
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+]([O-])=O)C2=O
InChI
1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
VHXNKPBCCMUMSW-FQEVSTJZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)