R3030
Risperidone
≥98% (HPLC), powder, antipsychotic
Sinonimo/i:
R 64,766
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Risperidone, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Ideatore
Johnson & Johnson
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effects on bone formation and differentiation
- to investigate the relationship between risperidone (RIS) dosages and RIS plasma levels in autism spectrum disorder (ASD) pediatric patients
- to reverse induced schizophrenia-like behavior in mice
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.