R2156
Relaxin-1 human
recombinant, expressed in E. coli, >95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
RLN1, RLXH1, Relaxin 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
(Contains two disulfide-linked subunits: A chain ~2.8 kDa B chain ~3.3 kDa)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Compatibilità
endotoxin tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RLN1(6013)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3