Key Documents
R116-500
Sigma-Aldrich
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Sinonimo/i:
Fibroblast Growth Medium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media
Applicazioni
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml) has been used to culture rat dermal fibroblast cells and primary rat lung fibroblast cells.
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.