R109
Ro 15-4513
solid
Sinonimo/i:
Ethyl 8-azido-6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro15-4513
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Colore
tan
Solubilità
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg/mL
H2O: insoluble
methanol: soluble
Ideatore
Roche
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ncn-2c1CN(C)C(=O)c3cc(ccc-23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H14N6O3/c1-3-24-15(23)13-12-7-20(2)14(22)10-6-9(18-19-16)4-5-11(10)21(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
CFSOJZTUTOQNIA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559)
rat ... Gabrg1(140674)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?