49825
DMACA Reagent
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde solution
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Livello qualitativo
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Escherichia coli
Streptococcus spp.
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Dimethylaminocinnamaldehye 1 g
Hydrochloric acid (concentrated) 1.0 ml
distilled water 99.0 ml
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.