PZ0394
PF-05212377 succinate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-(phenylsulfonyl)-4-piperazin-1-yl-1H-benzimidazole, succinate salt, PF 05212377 succinate, PF 5212377 succinate, PF-5212377 succinate, PF05212377 succinate, PF5212377 succinate, SAM-760 succinate, WYE-103760 succinate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)