PZ0393
Oxamniquine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2-((isopropylamino)methyl)-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)methanol, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
faint yellow to dark brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc2c(cc1CO)CCC(N2)CNC(C)C
InChI
1S/C14H21N3O3/c1-9(2)15-7-12-4-3-10-5-11(8-18)14(17(19)20)6-13(10)16-12/h5-6,9,12,15-16,18H,3-4,7-8H2,1-2H3
XCGYUJZMCCFSRP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)