Documenti fondamentali
SCT122
Millipore
Colorante per acidi nucleici GelRed® 10000X in DMSO
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Sinonimo/i:
Fluorescent DNA gel stain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.31
tecniche
PCR: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
GelRed è un colorante fluorescente per acidi nucleici stabile, sensibile e sicuro per l'ambiente, ideato per sostituire il bromuro di etidio (EtBr), molecola dall′elevata tossicità, nella colorazione di dsDNA, ssDNA o RNA in gel di agarosio o di poliacrilammide. I coloranti GelRed ed EtBr sono caratterizzati da uno spettro simile (Figura 1), quindi è possibile sostituire direttamente l'EtBr con GelRed senza dover cambiare il sistema di analisi delle immagini in uso. Inoltre, GelRed, è molto più sensibile dell'EtBr (Figura 2).
Questo colorante non è citotossico e nemmeno mutageno a concentrazioni molto superiori di quelle che si usano per colorare i gel. GelRed ha superato i test di sicurezza ambientale in conformità al Titolo 22 “Hazardous Waste Characterization” del California Code of Regulations (CCR), in base al quale GelRed non è classificato come rifiuto pericoloso.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: transilluminatore standard (302 o 312 nm)
Emissione: filtro per bromuro di etidio, SYBR o GelStar
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
GelRed è un colorante fluorescente per acidi nucleici ideato per sostituire il bromuro di etidio (EtBr), molecola dall′elevata tossicità, nella colorazione di dsDNA, ssDNA o RNA in gel di agarosio o di poliacrilammide.
Rivelazione di acidi nucleici
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Qualità
Proprietà spettrali
Assorbanza: transilluminatore standard (302 o 312 nm)
Emissione: filtro per bromuro di etidio, SYBR o GelStar
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
GelRed è un colorante dotato di elevata stabilità. Conservare GelGreen a temperatura ambiente, al riparo dalla luce. A basse temperature, il colorante può precipitare, con conseguente riduzione del segnale prodotto o comparsa di precipitato sulla superficie del gel. Se ciò dovesse accadere, riscaldare la soluzione a 45-50 °C per due minuti e agitare su vortex. Tenere al riparo dalla luce.
Note legali
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)