11666690001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TAE Buffer, 10x
pH 8.4, suitable for electrophoresis, pkg of 4 L, solution
Sinonimo/i:
TAE buffer
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 4 L
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
electrophoresis: suitable
pH
8.4
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
20-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
10x solution
Qualità
Absence of contaminants: Free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
Stato fisico
Appearance: clear, colorless solution
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?