Documenti fondamentali
11666703001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x
solution, clear colorless, pkg of 4 L
Sinonimo/i:
TBE buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
41105600
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 4 L
Produttore/marchio commerciale
Roche
Colore
clear colorless
pH
~8.4
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x is a stable 10x solution of Tris-borate-EDTA (TBE), filtered through 0.2 μm pore size membrane, resistant to enzymatic and nonenzymatic degradation. Each lot is tested for the absence of nuclease or protease activity, and stores easily at room temperature.
Applicazioni
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x has been used to prepare denaturing 9.3 % polyacrylamide gel for electrophoresis.
Stato fisico
Solution, clear, colorless
Risultati analitici
Absence of contaminants: free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)