PZ0377
PF-05236216 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-6,7-dihydro-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one hydrochloride, PF-5236216 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C=C(C2=CC=NC(CN3C)=C2C3=O)C(C4=CC=C(F)C=C4)=N1.Cl
InChI
1S/C18H15FN4O.ClH/c1-22-10-15-16(18(22)24)13(7-8-20-15)14-9-23(2)21-17(14)11-3-5-12(19)6-4-11;/h3-9H,10H2,1-2H3;1H
CLDJMFXSCFWXDI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)