H5257
Hispidin
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(3,4-dihydroxystyrl)-4-hydroxy-2-pyrone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow to brown
Punto di fusione
237.5-238.5 °C
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(/C=C/C(O2)=CC(O)=CC2=O)=CC=C1O
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,14-16H/b3-1+
SGJNQVTUYXCBKH-HNQUOIGGSA-N
Informazioni sul gene
human ... PRKACB(5567) , PRKAR2B(5577) , PRKCB(5579)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?