Key Documents
PZ0305
Sigma-Aldrich
WAY-208466 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(3-Fluorophenyl)sulfonyl]-N,N-dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-ethanamine hydrochloride (1:2), WAY 208466 dihydrochloride, WAY208466 dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18FN3O2S · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)CCN1C=C(S(C2=CC=CC(F)=C2)(=O)=O)C3=CC=CN=C31
InChI
1S/C17H18FN3O2S/c1-20(2)9-10-21-12-16(15-7-4-8-19-17(15)21)24(22,23)14-6-3-5-13(18)11-14/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
SFSFIDVAEMDPIP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WAY-208466 is a high affinity (Ki = 4.8 nM) 5-HT6 receptor agonist. In HeLa cells expressing cloned human 5-HT6, the compound induced cAMP production (EC50 = 7.3 nM; Emax = 100%). WAY-208466 increases cortical GABA levels and exhibits anxiolytic activity in rat studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3