PZ0280
CP-456773 sodium salt
≥98% (HPLC), powder, IL-1β secretion inhibitor
Sinonimo/i:
CRID3, Cytokine release inhibitory drug 3, MCC950, N-[[(1,2,3,5,6,7-Hexahydro-s-indacen-4-yl)amino]carbonyl]-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-furansulfonamide sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CP-456773 sodium salt, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(O)(C)C1=COC(S([N-]C(NC2=C(CCC3)C3=CC4=C2CCC4)=O)(=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C20H24N2O5S.Na/c1-20(2,24)14-10-17(27-11-14)28(25,26)22-19(23)21-18-15-7-3-5-12(15)9-13-6-4-8-16(13)18;/h9-11,24H,3-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23);/q;+1/p-1
LFQQNXFKPNZRFT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- In in vivo experiments to study the neuroprotective action of ketogenic diet.
- To study the effect of inhibition of NLRP3 (nod-like receptor protein 3) inflammasome activity on tumor progression in mouse models.
- To study the cholesterol crystal-mediated IL-1b (interleukin-1b) response in placental explants.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)