Key Documents
PZ0270
Sigma-Aldrich
PF-05190457
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[2-[(1R)-2,3-Dihydro-5-(6-methyl-4-pyrimidinyl)-1H-inden-1-yl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, 2-(2-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)-1-{2-[(1R)-5-(6-methylpyrimidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-ylethanone, PF 5190457, PF-5190457
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H32N6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +40 to +60°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=CN2C(S1)=NC(CC(N3CCC4(CN([C@H](CCC5=C6)C5=CC=C6C7=NC=NC(C)=C7)C4)CC3)=O)=C2
InChI
1S/C29H32N6OS/c1-19-11-25(31-18-30-19)22-3-5-24-21(12-22)4-6-26(24)35-16-29(17-35)7-9-33(10-8-29)27(36)13-23-15-34-14-20(2)37-28(34)32-23/h3,5,11-12,14-15,18,26H,4,6-10,13,16-17H2,1-2H3/t26-/m1/s1
ZIUDADZJCKGWKR-AREMUKBSSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-05190457 is an orally available, potent and selective ghrelin receptor inverse agonist. PF-05190457 potently increases insulin secretion in glucose-stimulated human islets.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3