Documenti fondamentali
AG30P
Sigma-Aldrich
IgE umane, mieloma
Sinonimo/i:
Human Myeloma IgE, IgE Myeloma Protein, IgE from Myeloma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Origine del prodotto: IgE umane, mieloma. Il materiale di partenza è stato testato per la presenza di HIV 1, HIV 2, HTLV I, HTLV II, epatite B e C e sifilide ed è risultato negativo.
Linkage
Sostituisce: AG30S
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido in sodio fosfato 10 mM, pH 7,2, con cloruro di sodio 0,85% e azoturo di sodio 0,05%.
Nota sulla preparazione
Purificato mediante dialisi in acqua deionizzata e gel filtrazione.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6