Documenti fondamentali
SML3529
Sigma-Aldrich
GB83
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
GB 83, GB-83, N-[(1S)-1-(Cyclohexylmethyl)-2-[[(1S,2S)-1-[(2,3-dihydrospiro[1H-indene-1,4′-piperidin]-1′-yl)carbonyl]-2-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]-5-isoxazolecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H44N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@@H]([C@H](NC([C@@H](NC(C1=CC=NO1)=O)CC2CCCCC2)=O)C(N3CCC4(CC3)CCC5=C4C=CC=C5)=O)C
InChI
1S/C32H44N4O4/c1-3-22(2)28(31(39)36-19-16-32(17-20-36)15-13-24-11-7-8-12-25(24)32)35-29(37)26(21-23-9-5-4-6-10-23)34-30(38)27-14-18-33-40-27/h7-8,11-12,14,18,22-23,26,28H,3-6,9-10,13,15-17,19-21H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,37)/t22?,26-,28-/m0/s1
ZXMXAOYWSLZLQM-NZNGGYBSSA-N
Azioni biochim/fisiol
GB83 is a serum stable, potent and selective antagonist of human protease activated receptor 2 (PAR2)(IC50 = 2 µM) that reversibly inhibit PAR2 activation by both proteases and PAR2 agonists. GB83 prevented upregulation of PARs, ICAM-1, LOX-1, IL-8, and activation of MAP kinases by coagulation factor X (FXa) in atrial tissue slices
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Prophylactic inhibition of neutrophil elastase prevents the development of chronic neuropathic pain in osteoarthritic mice
Muley MM, Krustev E, Reid AR, McDougall JJ
Journal of Neuroinflammation, 14, 168-168 (2017)