PZ0264
CP-547632 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methoxy]-5-[[[[4-(1-pyrrolidinyl)butyl]amino]carbonyl]amino]-4-Isothiazolecarboxamide hydrochloride, PF-01371182 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(C1=C(NC(NCCCCN2CCCC2)=O)SN=C1OCC3=C(F)C=C(Br)C=C3F)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H24BrF2N5O3S.ClH/c21-12-9-14(22)13(15(23)10-12)11-31-18-16(17(24)29)19(32-27-18)26-20(30)25-5-1-2-6-28-7-3-4-8-28;/h9-10H,1-8,11H2,(H2,24,29)(H2,25,26,30);1H
NNPJZJJMQDXYGN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3