32932
Neosolaniol
Sinonimo/i:
4β,15-Diacetoxy-3α,8α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en, 8-Hydroxydiacetoxyscirpenol, NEO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@]12C[C@H](O)C(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19-/m0/s1
TVZHDVCTOCZDNE-WVJYZQHISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Wheat samples by acetonitrile-based extraction and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) as well as capillary GC with flame ionization detection (FID).
- Cereals by acetonitrile-based extraction and GC coupled to mass spectrometry (MS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?