PZ0195
CYP3cide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-[1-methyl-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-4-[(3S)-3-piperidin-1-ylpyrrolidin-1-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, PF-04981517
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2c(cnn2C)-c3nn(C)c4ncnc(N5CC[C@@H](C5)N6CCCCC6)c34
InChI
1S/C26H32N8/c1-18-7-9-19(10-8-18)24-21(15-29-31(24)2)23-22-25(32(3)30-23)27-17-28-26(22)34-14-11-20(16-34)33-12-5-4-6-13-33/h7-10,15,17,20H,4-6,11-14,16H2,1-3H3/t20-/m0/s1
WDWIMDKOXZZYHH-FQEVSTJZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3