PZ0180
Delavirdine mesylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-[[4-[3-[(1-Methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1H-indol-5-yl]methanesulfonamide mesylate, Rescriptor
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Punto di fusione
315 °C
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.CC(C)Nc1cccnc1N2CCN(CC2)C(=O)c3cc4cc(NS(C)(=O)=O)ccc4[nH]3
InChI
1S/C22H28N6O3S.CH4O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20;1-5(2,3)4/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)
MEPNHSOMXMALDZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3