Documenti fondamentali
PRS2091
Sigma-Aldrich
Anti-CIDE-B (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cell death-inducing DNA fragmentation factor, α-subunit-like effector B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
mouse
citations:
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 25 kDa
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cideb(12684)
Immunogeno
a peptide corresponding to amino acids 204-219 of murine CIDE-B .
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2091.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)