Documenti fondamentali
P9798
Sigma-Aldrich
Ion exchange Filtration Cartridge Polyethyleneimine-Activated
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Stato
solid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Polyethyleneimine-activated glutaraldehyde-crosslinked (PEI-GTA) affinity filtration cartridges are used in protein chromatography and affinity chromatography.
Altre note
PVC-Silica membranes in plastic housings with inlet and outlet ports.
50 mm diameter
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)