P9287
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GoatAnti-Mouse IgG (whole molecule)–R-PE
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:20
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3