P9120
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
recombinant, expressed in E. coli, set of 100 units nanomolar unit
Sinonimo/i:
PNGase F
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Attività specifica
≥10 units/mg protein
PM
36 kDa
Confezionamento
set of 100 units nanomolar unit
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- of recombinant soybean agglutinin (rSBA) in Nicotiana benthamiana (NbrSBA) and Solanum tuberosum (StrSBA)
- of frontal cortical lysate to verify the glycosylation profile of β-secretase (BACE proteins)
- of cell lysate for evaluating the siRNA silencing of cellular prion protein (PrPc) post transfection
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
N-Linked Glycan Strategies; Sigma-Aldrich.com