P7634
3-Phosphoglyceric Phosphokinase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein
Sinonimo/i:
PGK, Phosphoglycerate kinase, 3-Phosphoglycerate kinase, ATP:3-Phospho-D-glycerate 1-phosphotransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bakers yeast
Livello qualitativo
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥500 units/mg protein
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Concentrazione
1.0-10.0 mg/mL
Attività estranea
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.1%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Phosphoglycerate kinase (PGK), a glycolytic enzyme, is isolated from a broad variety of organisms. This typical hinge-bending monomeric enzyme is well-conserved among the three domains of life. The enzyme is made up of a single folded polypeptide chain that divides into two nearly identical domains, each linked by two -helices (-helices 7 and 14) and separated by a deep cleft. This arrangement gives the enzyme its distinctive bilobed structure.
Applicazioni
- to study low molecular weight GTP-binding proteins and mechanisms of inhibition of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
- in the coupled assay to measure the backward activity of purified rabbit skeletal muscle nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent glyceraldehyde3-phosphate dehydrogenase (GAPDH)
- in the assay of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions