M1880
Solfato di magnesio eptaidrato
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
pH
5-8 (50 g/L)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As an effective,catalyst for the condensation of o-phenylenediamine and 1,2-dicarbonyl compounds at room temperature.
- As a catalyst in the synthesis of tri/tetra-substituted imidazoles from wide range of aromatic aldehydes, benzil, aliphatic and aromatic primary amines and ammonium acetate.
- In the preparation of amorphous magnesium borates of various composition by interacting with sodium borate decahydrate.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay and ATP Sensitivity Test of Luciferase
Enzymatic Assay of 5’-Nucleotidase